Tisk…
4-Isopropylbenzenecarbothioamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33532-1G OR33532-5G
APOSOR33532-1GEA 7670 CZK
APOSOR33532-1G APOSOR33532-5G
4-Isopropylbenzenecarbothioamide 95%
4-Isopropylbenzenecarbothioamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05264094
CAS číslo: 53515-20-1