3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33530-1G
APOSOR33530-1GEA
9560
CZK
APOSOR33530-1G
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₈BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11099656 CAS číslo: 499983-77-6 |