Tisk…
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
OR33529-1G OR33529-5G
APOSOR33529-1GEA 7670 CZK
APOSOR33529-1G APOSOR33529-5G
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₁H₇NO₂
MW: 185,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047286
CAS číslo: 5149-69-9