Tisk…
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33527-1G OR33527-5G
APOSOR33527-1GEA 9560 CZK
APOSOR33527-1G APOSOR33527-5G
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025857
CAS číslo: 1135283-23-6