Tisk…
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33525-1G OR33525-5G
APOSOR33525-1GEA 9560 CZK
APOSOR33525-1G APOSOR33525-5G
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787044
CAS číslo: 887591-40-4