Tisk…
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Cyanoacetyl)indole
OR33521-25G OR33521-5G
APOSOR33521-25GEA 37030 CZK
APOSOR33521-25G APOSOR33521-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04610443
CAS číslo: 20356-45-0