Tisk…
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR33520-1G OR33520-5G
APOSOR33520-1GEA 1950 CZK
APOSOR33520-1G APOSOR33520-5G
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179575
CAS číslo: 40611-79-8