Methyl-1-cyanocyclopentanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33519-1G
OR33519-5G
APOSOR33519-1GEA
7670
CZK
APOSOR33519-1G
APOSOR33519-5G
Methyl-1-cyanocyclopentanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclopentanecarboxylate
Vzorec:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153.18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09972231 CAS číslo: 40862-12-2 |