Tisk…
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33518-1G OR33518-5G
APOSOR33518-1GEA 19110 CZK
APOSOR33518-1G APOSOR33518-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉Cl₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10758059
CAS číslo: 1033463-21-6