Tisk…
Ethyl-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33517-1G OR33517-5G
APOSOR33517-1GEA 9560 CZK
APOSOR33517-1G APOSOR33517-5G
Ethyl-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate, technická kvalita
Ethyl-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275093
CAS číslo: 54442-28-3