Tisk…
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33516-1G OR33516-5G
APOSOR33516-1GEA 9560 CZK
APOSOR33516-1G APOSOR33516-5G
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol
Vzorec: C₉H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234781
CAS číslo: 123420-09-7