Tisk…
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33514-1G OR33514-5G
APOSOR33514-1GEA 9560 CZK
APOSOR33514-1G APOSOR33514-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152731
CAS číslo: 952183-13-0