Tisk…
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33511-1G OR33511-5G
APOSOR33511-1GEA 5130 CZK
APOSOR33511-1G APOSOR33511-5G
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152774
CAS číslo: 951918-41-5