Tisk…
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 417 CZK
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Bod tání: 160…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100425
CAS číslo: 5344-49-0