tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33509-1G
OR33509-5G
APOSOR33509-1GEA
5130
CZK
APOSOR33509-1G
APOSOR33509-5G
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate
Vzorec:
C₁₃H₁₅NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09972227 CAS číslo: 609804-44-6 |