Tisk…
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33506-1G OR33506-5G
APOSOR33506-1GEA 7670 CZK
APOSOR33506-1G APOSOR33506-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one
Vzorec: C₁₂H₁₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140281
CAS číslo: 1221792-37-5