8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33505-1G
OR33505-5G
APOSOR33505-1GEA
7670
CZK
APOSOR33505-1G
APOSOR33505-5G
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Vzorec:
C₁₄H₁₈N₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16140266 CAS číslo: 32533-11-2 |