Tisk…
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33502-1G OR33502-5G
APOSOR33502-1GEA 7670 CZK
APOSOR33502-1G APOSOR33502-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₆ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584833
CAS číslo: 1221792-02-4