Tisk…
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33501-1G OR33501-5G
APOSOR33501-1GEA 7670 CZK
APOSOR33501-1G APOSOR33501-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one
Vzorec: C₇H₁₁NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101404
CAS číslo: 72752-82-0