Tisk…
1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33500-1G OR33500-5G
APOSOR33500-1GEA 7670 CZK
APOSOR33500-1G APOSOR33500-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one
Vzorec: C₉H₁₅NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101409
CAS číslo: 1221791-73-6