Tisk…
Methyl-2-chloronicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
OR3350-100G OR3350-25G OR3350-500G
APOSOR3350-100GEA 827 CZK
APOSOR3350-100G APOSOR3350-25G APOSOR3350-500G
Methyl-2-chloronicotinate 98%
Methyl-2-chloronicotinate
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod varu: 150 °C/1mmHg
Hustota: 1,314 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318629
CAS číslo: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9