Tisk…
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33497-1G OR33497-5G
APOSOR33497-1GEA 7670 CZK
APOSOR33497-1G APOSOR33497-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one
Vzorec: C₈H₁₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101403
CAS číslo: 4580-63-6