Tisk…
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33495-1G
APOSOR33495-1GEA 5960 CZK
APOSOR33495-1G
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol 95%
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 13235-12-6