Tisk…
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33492-1G
APOSOR33492-1GEA 0 CZK
APOSOR33492-1G
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene 95%
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840985
CAS číslo: 1135283-10-1