Tisk…
2-Chlorophenylboronic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
OR3349-100G OR3349-25G OR3349-5G
APOSOR3349-100GEA 4070 CZK
APOSOR3349-100G APOSOR3349-25G APOSOR3349-5G
2-Chlorophenylboronic acid 97+%
2-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
MW: 156.38
Bod tání: 92…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674012
CAS číslo: 3900-89-8