Tisk…
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33489-1G
APOSOR33489-1GEA 9560 CZK
APOSOR33489-1G
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol
Vzorec: C₇H₁₁N₃O
MW: 153,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840974
CAS číslo: 83724-17-8