(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33483-1G
OR33483-5G
APOSOR33483-1GEA
4340
CZK
APOSOR33483-1G
APOSOR33483-5G
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Vzorec:
C₉H₉N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05864820 CAS číslo: 914349-48-7 |