Tisk…
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile, 6-Hydroxypyridine-3-carbonitrile, 5-Cyano-2-hydroxypyridine
OR3348-1G OR3348-250MG
APOSOR3348-1GEA 0 CZK
APOSOR3348-1G APOSOR3348-250MG
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
6-Hydroxynicotinonitrile
Vzorec: C₆H₄N₂O
Bod tání: 256…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656489
CAS číslo: 94805-52-4