Tisk…
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33478-1G OR33478-5G
APOSOR33478-1GEA 9560 CZK
APOSOR33478-1G APOSOR33478-5G
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₄H₁₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025842
CAS číslo: 1135282-83-5