Tisk…
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33475-1G OR33475-5G
APOSOR33475-1GEA 5130 CZK
APOSOR33475-1G APOSOR33475-5G
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02330570
CAS číslo: 76397-72-3