Tisk…
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33473-1G OR33473-5G
APOSOR33473-1GEA 9560 CZK
APOSOR33473-1G APOSOR33473-5G
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972222
CAS číslo: 1171155-44-4