Tisk…
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33472-1G OR33472-5G
APOSOR33472-1GEA 6950 CZK
APOSOR33472-1G APOSOR33472-5G
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369265
CAS číslo: 90908-89-7