6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33469-1G
OR33469-5G
APOSOR33469-1GEA
9560
CZK
APOSOR33469-1G
APOSOR33469-5G
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine
Vzorec:
C₁₁H₁₀ClN₃ MW: 219,68 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00697490 CAS číslo: 1017782-49-8 |