Tisk…
2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33468-25G OR33468-5G
APOSOR33468-25GEA 13360 CZK
APOSOR33468-25G APOSOR33468-5G
2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
2-Methoxy-4-morpholinoaniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972210
CAS číslo: 209960-91-8