3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33467-1G
APOSOR33467-1GEA
9560
CZK
APOSOR33467-1G
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec:
C₉H₈ClN₃ MW: 193,632 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10758055 CAS číslo: 91857-91-9 |