Tisk…
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
OR33466-1G OR33466-25G OR33466-5G
APOSOR33466-1GEA 5130 CZK
APOSOR33466-1G APOSOR33466-25G APOSOR33466-5G
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂S
MW: 299,98 g/mol
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831688
CAS číslo: 62224-24-2