Tisk…
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33464-1G OR33464-5G
APOSOR33464-1GEA 7670 CZK
APOSOR33464-1G APOSOR33464-5G
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile 95%
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214.31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152769
CAS číslo: 25842-31-3