Tisk…
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33463-1G OR33463-5G
APOSOR33463-1GEA 7670 CZK
APOSOR33463-1G APOSOR33463-5G
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile
Vzorec: C₈H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152768
CAS číslo: 90206-22-7