Tisk…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33462-1G OR33462-5G
APOSOR33462-1GEA 9560 CZK
APOSOR33462-1G APOSOR33462-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152718
CAS číslo: 1017782-44-3