Tisk…
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33461-1G OR33461-5G
APOSOR33461-1GEA 7670 CZK
APOSOR33461-1G APOSOR33461-5G
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide
Vzorec: C₁₁H₁₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152717
CAS číslo: 952183-02-7