Tisk…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33459-1G OR33459-5G
APOSOR33459-1GEA 8500 CZK
APOSOR33459-1G APOSOR33459-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152715
CAS číslo: 1017782-43-2