Tisk…
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoate
OR33458-1G OR33458-5G
APOSOR33458-1GEA 7670 CZK
APOSOR33458-1G APOSOR33458-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₀H₈ClN₃O₂
MW: 237,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152714
CAS číslo: 220141-20-8