Tisk…
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(piperidin-1-yl)benzamide
OR33456-1G OR33456-5G
APOSOR33456-1GEA 9560 CZK
APOSOR33456-1G APOSOR33456-5G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide
Vzorec: C₁₄H₁₉ClN₂O₂
MW: 282,77 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152713
CAS číslo: 952183-00-5