Tisk…
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33455-1G OR33455-5G
APOSOR33455-1GEA 7670 CZK
APOSOR33455-1G APOSOR33455-5G
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152710
CAS číslo: 952182-98-8