Tisk…
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33454-1G OR33454-5G
APOSOR33454-1GEA 7670 CZK
APOSOR33454-1G APOSOR33454-5G
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152709
CAS číslo: 952182-97-7