Tisk…
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33453-1G OR33453-5G
APOSOR33453-1GEA 9560 CZK
APOSOR33453-1G APOSOR33453-5G
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152708
CAS číslo: 952182-96-6