Tisk…
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
OR33452-1G OR33452-5G
APOSOR33452-1GEA 7670 CZK
APOSOR33452-1G APOSOR33452-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O₂
MW: 236.66 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152705
CAS číslo: 952182-93-3