Tisk…
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33451-1G OR33451-5G
APOSOR33451-1GEA 9560 CZK
APOSOR33451-1G APOSOR33451-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₆H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152704
CAS číslo: 952182-92-2