Tisk…
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33450-1G OR33450-5G
APOSOR33450-1GEA 7670 CZK
APOSOR33450-1G APOSOR33450-5G
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152702
CAS číslo: 952182-90-0