Tisk…
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33448-1G OR33448-5G
APOSOR33448-1GEA 5130 CZK
APOSOR33448-1G APOSOR33448-5G
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01463252
CAS číslo: 18450-27-6